Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
D2423-25G D2423-5G
TCIAD2423-25GEA 1900 DKK
TCIAD2423-25G TCIAD2423-5G
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate ≥96.0% (by GC)
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate
Formel: C₁₀H₂₃O₅P
Kogepunkt: 130°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009236
CAS-nummer: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&vid=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %