Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0208-25G O0208-5G
TCIAO0208-25GEA 1650 DKK
TCIAO0208-25G TCIAO0208-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formel: C₅H₁₁O₄P
Kogepunkt: 124°C
Flammepunkt: 93°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008769
CAS-nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0f4d08f8e48f0f1110730b0efed6165a7cfdbe5&vid=a0f4d08f8e48f0f1110730b0efed6165a7cfdbe5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %