Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21156.06
B21156.14
B21156.06EA
596
DKK
B21156.06
B21156.14
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 5324-30-1
Molecular Formula: C6H14BrO3P
Formula Weight: 245.06
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₄BrO₃P Molekylvægt: 245.06 g/mol Kogepunkt: 98…100 °C (1 mmHg) Massefylde: 1.275 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000239 CAS-nummer: 5324-30-1 EINECS: 226-193-3 |