Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
114180050 114180250
ACRO114180050EA 498 DKK
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formel: C₆H₁₄BrO₃P
Molekylvægt: 245.06 g/mol
Kogepunkt: 75 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1.27 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000239
CAS-nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %