2-Naphthylacetonitrile 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09384.06 L09384.14
L09384.06EA 819 DKK
L09384.06 L09384.14
2-Naphthylacetonitrile 97
2-Naphthylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 7498-57-9 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 303° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004122
Formel: C₁₂H₉N
Molekylvægt: 167.21 g/mol
Kogepunkt: 303 °C
Smeltepunkt: 82…84 °C
Massefylde: 1.092
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004122
CAS-nummer: 7498-57-9
EINECS: 231-352-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III