1-Naphthylacetonitrile 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
L06696.14 L06696.06 L06696.22
L06696.14EA 595 DKK
L06696.14 L06696.06 L06696.22
1-Naphthylacetonitrile 97
1-Naphthylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 132-75-2 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6192 Melting Point: 33-35° Boiling Point: 180-182°/9mm Beilstein Reference: 1101012 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004041
Formel: C₁₂H₉N
Molekylvægt: 167.21 g/mol
Kogepunkt: 180…182 °C (9 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004041
CAS-nummer: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III