Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100 174360500
ACRO174360100EA 478 DKK
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formel: C₉H₁₉O₅P
Molekylvægt: 238.22 g/mol
Kogepunkt: 143…144 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1.11 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009159
CAS-nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %