(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
B24247.06 B24247.14
B24247.06EA 562 DKK
B24247.06 B24247.14
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril ≥97%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 13338-63-1 Molecular Formula: C11H13NO3 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2214548 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001912
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001912
CAS-nummer: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III