4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, stænger
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 772-79-2
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5398
Odour: Acrid
Boiling Point: 113-115°/0.9mm
Beilstein Reference: 910754
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009705
Formel:
C₆H₄Cl₃O₂P Kogepunkt: 113…115 °C (0,9 mmHg) Massefylde: 1,508 Flammepunkt: 106 °C (222 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009705 CAS-nummer: 772-79-2 EINECS: 212-254-1 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |