2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, stænger
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11505.06
A11505.14
A11505.22
A11505.06EA
318
DKK
A11505.06
A11505.14
A11505.22
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, stænger
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Purity: 98+%
CAS No.: 15074-54-1
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 82-84°/0.4mm
Beilstein Reference: 911009
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009704
Formel:
C₆H₄Cl₃O₂P Kogepunkt: 82…84 °C (0,4 mmHg) Massefylde: 1,491 Flammepunkt: 105 °C (221 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009704 CAS-nummer: 15074-54-1 EINECS: 239-129-4 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |