4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50539.03
H50539.06
H50539.03EA
924
DKK
H50539.03
H50539.06
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99%
CAS No.: 49713-56-6
Molecular Formula: C10H5ClF3N
Formula Weight: 231.61
MDL No.: MFCD00153106
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153106 CAS-nummer: 49713-56-6 |