4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49171-1G PC49171-5G
APOSPC49171-1GEA 197 DKK
APOSPC49171-1G APOSPC49171-5G
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Molekylvægt: 239.0325 g/mol
MDL Number: MFCD11100526
CAS-nummer: 936092-88-5