4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31727.03 H31727.09
H31727.03EA 252 DKK
H31727.03 H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 104460-70-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Melting Point: 30-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04973757
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.01 g/mol
Smeltepunkt: 30…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973757
CAS-nummer: 104460-70-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III