Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
H54704.MDEA
899
DKK
H54704.MD
H54704.03
H54704.06
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Purity: 96%
CAS No.: 2475-80-1
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 32-33°
MDL No.: MFCD09038482
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Smeltepunkt: 32…33 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09038482 CAS-nummer: 2475-80-1 |