(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%, JRD
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
H30752.MD H30752.03
H30752.MDEA 774 DKK
H30752.MD H30752.03
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%, JRD
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 749934-29-0 Molecular Formula: C9H8FNO Formula Weight: 165.17 Refractive Index: 1.5131
Formel: C₉H₈FNO
Molekylvægt: 165.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038467
CAS-nummer: 749934-29-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III