1-Naphthoyl chloride ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14460.09
A14460.18
A14460.30
A14460.09EA
480
DKK
A14460.09
A14460.18
A14460.30
1-Naphthoyl chloride ≥98%
1-Naphthoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 879-18-5
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₇ClO Kogepunkt: 118 °C (0,1 mmHg) Smeltepunkt: 16…19 °C Massefylde: 1,265 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004002 CAS-nummer: 879-18-5 EINECS: 212-903-9 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |