(4-Aminophenyl)acetonitrile 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11304.06 A11304.14
A11304.06EA 589 DKK
A11304.06 A11304.14
(4-Aminophenyl)acetonitrile 99%
(4-Aminophenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 3544-25-0 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 312° Beilstein Reference: 1100108 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007912
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 312 °C
Smeltepunkt: 42…46 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007912
CAS-nummer: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III