cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10008123-1 10008123-10 10008123-5
CAYM10008123-1EA 1710 DKK
CAYM10008123-1 CAYM10008123-10 CAYM10008123-5
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Formel: C₁₃H₂₄O₂
CAS-nummer: 677354-23-3
UN nummer: 1231
ADR: 3,II