3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
L05477.09
L05477.18
L05477.09EA
322
DKK
L05477.09
L05477.18
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97%
3,4-Dimethoxyphenylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 776-99-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Kogepunkt: 154…158 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,115 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008772 CAS-nummer: 776-99-8 EINECS: 212-285-0 |