2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
L12310.03
L12310.06
L12310.03EA
966
DKK
L12310.03
L12310.06
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 402-14-2
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 2732344
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042447
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Molekylvægt: 206.13 g/mol Smeltepunkt: 98…102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042447 CAS-nummer: 402-14-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |