1,5-Dioxepan-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3707-25G D3707-5G
TCIAD3707-25GEA 6730 DKK
TCIAD3707-25G TCIAD3707-5G
1,5-Dioxepan-2-one ≥98.0% (by GC)
1,5-Dioxepan-2-one
Formel: C₅H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 35438-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a64c2a8ad5b6118695a370c18a2809a914ca53f7&vid=a64c2a8ad5b6118695a370c18a2809a914ca53f7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C