(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H1331-25G H1331-5G
TCIAH1331-25GEA 895 DKK
TCIAH1331-25G TCIAH1331-5G
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥97.0% (by GC)
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 181°C
Flammepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00005374
CAS-nummer: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a4107c37dac4bbd53d32e5f2ed145b30bcf4c53&vid=8a4107c37dac4bbd53d32e5f2ed145b30bcf4c53&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %