2-Amino-6-chloropyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A2145-1G A2145-5G
TCIAA2145-1GEA 189 DKK
TCIAA2145-1G TCIAA2145-5G
2-Amino-6-chloropyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₄ClN₃
MDL Number: MFCD00055024
CAS-nummer: 33332-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8945977bda314c011fa1657d8e29cae99a39181a&vid=8945977bda314c011fa1657d8e29cae99a39181a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 156.0 deg-C