Tetrabutylammonium azide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0920-25G T0920-5G
TCIAT0920-25GEA 2020 DKK
TCIAT0920-25G TCIAT0920-5G
Tetrabutylammonium azide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium azide
Formel: C₁₆H₃₆N₄
Smeltepunkt: 85°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00060069
CAS-nummer: 993-22-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7d23ec3f90efbd42943c1511666d8ec0e984e&vid=53f7d23ec3f90efbd42943c1511666d8ec0e984e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %