Tetrabutylammonium diiodoaurate
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T1357-1G T1357-100MG
TCIAT1357-1GEA 3070 DKK
TCIAT1357-1G TCIAT1357-100MG
Tetrabutylammonium diiodoaurate
Tetrabutylammonium diiodoaurate
Formel: C₁₆H₃₆AuI₂N
MDL Number: MFCD00145387
CAS-nummer: 50481-03-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f392d5b2302b588702217ac7c4095926124981&vid=f9f392d5b2302b588702217ac7c4095926124981&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal