6-tert-Butyl-2,4-xylenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0903-25G B0903-500G B0903-100G
TCIAB0903-25GEA 173 DKK
TCIAB0903-25G TCIAB0903-500G TCIAB0903-100G
6-tert-Butyl-2,4-xylenol ≥97.0% (by GC)
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Kogepunkt: 249°C
MDL Number: MFCD00002234
CAS-nummer: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94b9f4c00bb61414a236bc7a3d0e378b1a4832fd&vid=94b9f4c00bb61414a236bc7a3d0e378b1a4832fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C