4-Methoxybenzhydrol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M1278-5G
M1278-25G
TCIAM1278-5GEA
230
DKK
TCIAM1278-5G
TCIAM1278-25G
4-Methoxybenzhydrol ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Molekylvægt: 214.26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014398 CAS-nummer: 720-44-5 EINECS: 211-953-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |