1,4-Dichlorophthalazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3749-1G D3749-5G
TCIAD3749-1GEA 173 DKK
TCIAD3749-1G TCIAD3749-5G
1,4-Dichlorophthalazine ≥98.0% (by GC)
1,4-Dichlorophthalazine
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00006909
CAS-nummer: 4752-10-7
EINECS: 225-275-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec37d4c18990d2d7494d9dbf277d8aaad787e993&vid=ec37d4c18990d2d7494d9dbf277d8aaad787e993&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C