4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C2273-25G
C2273-5G
TCIAC2273-25GEA
2480
DKK
TCIAC2273-25G
TCIAC2273-5G
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
4-Chlorotetrahydropyran
Formel:
C₅H₉ClO Kogepunkt: 150°C Flammepunkt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00074911 CAS-nummer: 1768-64-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |