2-Naphthonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
N0039-25G N0039-5G
TCIAN0039-25GEA 1100 DKK
TCIAN0039-25G TCIAN0039-5G
2-Naphthonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Naphthonitrile
Formel: C₁₁H₇N
Kogepunkt: 156°C
MDL Number: MFCD00016807
CAS-nummer: 613-46-7
EINECS: 210-344-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b107afbeaf620e1f2102c222afba3068e736c03&vid=2b107afbeaf620e1f2102c222afba3068e736c03&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency