2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1878-1G OR1878-500MG
APOSOR1878-1GEA 1360 DKK
APOSOR1878-1G APOSOR1878-500MG
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formel: C₈H₈N₂O
MDL Number: MFCD00628970
CAS-nummer: 72745-76-7