1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
T0670-25G T0670-5G
TCIAT0670-25GEA 1730 DKK
TCIAT0670-25G TCIAT0670-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Formel: C₅H₃F₃N₂O
Molekylvægt: 164.09 g/mol
Kogepunkt: 83°C
Flammepunkt: 45°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014501
CAS-nummer: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&vid=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Dodecylamine