Azidotrimethylsilane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T0801-25G T0801-5G T0801-100G
TCIAT0801-25GEA 542 DKK
TCIAT0801-25G TCIAT0801-5G TCIAT0801-100G
Azidotrimethylsilane ≥95.0% (by GC)
Azidotrimethylsilane
Formel: C₃H₉N₃Si
Kogepunkt: 97°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001986
CAS-nummer: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93da62e3e1410fccbb599671c1d518f06415402d&vid=93da62e3e1410fccbb599671c1d518f06415402d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %