Methyl-4-chloroacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
C0910-25ML
C0910-250ML
TCIAC0910-25MLEA
279
DKK
TCIAC0910-25ML
TCIAC0910-250ML
Methyl-4-chloroacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formel:
C₅H₇ClO₃ Molekylvægt: 150.56 g/mol Kogepunkt: 97°C Flammepunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00000938 CAS-nummer: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 UN nummer: 2922 ADR: 8 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |