Isoindoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0751-1G I0751-5G
TCIAI0751-1GEA 608 DKK
TCIAI0751-1G TCIAI0751-5G
Isoindoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isoindoline
Formel: C₈H₉N
Kogepunkt: 113°C
Smeltepunkt: 17°C
Flammepunkt: 94°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00605324
CAS-nummer: 496-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&vid=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %