5-Amino-2-chlorophenol 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-aminophenol
A1976-25G A1976-5G
TCIAA1976-25GEA 1570 DKK
TCIAA1976-25G TCIAA1976-5G
5-Amino-2-chlorophenol 98,0 GC, T
5-Amino-2-chlorophenol
Formel: C₆H₆ClNO
Molekylvægt: 143.57 g/mol
Smeltepunkt: 160°C
MDL Number: MFCD01707858
CAS-nummer: 6358-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&vid=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %