7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11397-1 11397-5
CAYM11397-1EA 2310 DKK
CAYM11397-1 CAYM11397-5
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Formel: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
MDL Number: MFCD00077295
CAS-nummer: 7240-37-1