(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
T1808-25G
T1808-500G
T1808-100G
TCIAT1808-25GEA
247
DKK
TCIAT1808-25G
TCIAT1808-500G
TCIAT1808-100G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (by GC)
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Formel:
C₅H₉BrO Kogepunkt: 70°C Flammepunkt: 73°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00016894 CAS-nummer: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |