1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Dichlorotetramethyldisilane
D2144-25G D2144-5G
TCIAD2144-25GEA 1740 DKK
TCIAD2144-25G TCIAD2144-5G
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥95.0% (by GC)
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Formel: C₄H₁₂Cl₂Si₂
Kogepunkt: 148°C
Flammepunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00078528
CAS-nummer: 4342-61-4
EINECS: 224-400-1
UN nummer: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ce174e1ebbb0b06c1e1e1618dae3cd7ff538777&vid=7ce174e1ebbb0b06c1e1e1618dae3cd7ff538777&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %