9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
9-Bromononan-1-ol
B1785-25G
B1785-5G
TCIAB1785-25GEA
772
DKK
TCIAB1785-25G
TCIAB1785-5G
9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (by GC)
9-Bromo-1-nonanol
Formel:
C₉H₁₉BrO Molekylvægt: 223.15 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00063348 CAS-nummer: 55362-80-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |