Ampicillin, natriumsalt
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
RC-021 RC-020
RC-021EA 8010 DKK
RC-021 RC-020
Ampicillin, natriumsalt
Ampicillin, natriumsalt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molekylvægt: 371.39 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064313
CAS-nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1