Abietinsyre ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0001-500G A0001-25G
TCIAA0001-500GEA 1420 DKK
TCIAA0001-500G TCIAA0001-25G
Abietinsyre ≥80.0% (by GC)
Abietinsyre
Formel: C₂₀H₃₀O₂
MDL Number: MFCD03423567
CAS-nummer: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00007
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a00a2abc0e075590cc34e4e5022159c9ab927de&vid=6a00a2abc0e075590cc34e4e5022159c9ab927de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 159.0 to 169.0 deg-C