1-Chlorisoquinolin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2097-25G C2097-5G
TCIAC2097-25GEA 2120 DKK
TCIAC2097-25G TCIAC2097-5G
1-Chlorisoquinolin ≥98.0% (by GC)
1-Chlorisoquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.61 g/mol
Kogepunkt: 108°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00024134
CAS-nummer: 19493-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&vid=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C