Calciumcyanamid
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0006-25G C0006-500G
TCIAC0006-25GEA 132 DKK
TCIAC0006-25G TCIAC0006-500G
Calciumcyanamid
Calcium cyanamide
Formel: CCaN₂
Molekylvægt: 80.11 g/mol
MDL Number: MFCD00064894
CAS-nummer: 156-62-7
EINECS: 205-861-8
UN nummer: 1403
ADR: 4.3 III
Merck Index: 14,01662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&vid=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Nitorogen of cyanamide min. 19.5 %