3,5-Dibrom-2-methylthiophen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D3999-25G D3999-5G
TCIAD3999-25GEA 2450 DKK
TCIAD3999-25G TCIAD3999-5G
3,5-Dibrom-2-methylthiophen ≥95.0% (by GC)
3,5-Dibromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₄Br₂S
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: -15°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781197
CAS-nummer: 29421-73-6
EINECS: 249-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&vid=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %