4-tert-Butylcalix(8)aren ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1750-25G B1750-5G
TCIAB1750-25GEA 2520 DKK
TCIAB1750-25G TCIAB1750-5G
4-tert-Butylcalix(8)aren ≥98.0% (by HPLC)
4-tert-Butylcalix(8)aren
Formel: C₈₈H₁₁₂O₈
MDL Number: MFCD00075392
CAS-nummer: 68971-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&vid=cd9dd48119999b18a1732890b9590b8cbe9775e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%