4-tert-Butylcalix(4)aren ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1809-1G B1809-25G B1809-5G
TCIAB1809-1GEA 140 DKK
TCIAB1809-1G TCIAB1809-25G TCIAB1809-5G
4-tert-Butylcalix(4)aren ≥98.0% (by HPLC)
4-tert-Butylcalix(4)aren
Formel: C₄₄H₅₆O₄
MDL Number: MFCD00066280
CAS-nummer: 60705-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8503525e18e98b533f816080bfda4655ec40f8ad&vid=8503525e18e98b533f816080bfda4655ec40f8ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%