Calix(6)aren ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0713-1G H0713-5G
TCIAH0713-1GEA 698 DKK
TCIAH0713-1G TCIAH0713-5G
Calix(6)aren ≥95.0% (by HPLC)
Calix[6]arene
Formel: C₄₂H₃₆O₆
MDL Number: MFCD00143083
CAS-nummer: 96107-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1371399dd03afbcc0783751207de0c44e92318a&vid=e1371399dd03afbcc0783751207de0c44e92318a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%