Chlormethyl methylsulfid ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0608-25G C0608-100G
TCIAC0608-25GEA 682 DKK
TCIAC0608-25G TCIAC0608-100G
Chlormethyl methylsulfid ≥97.0% (by GC)
Chlormethyl methylsulfid
Formel: C₂H₅ClS
Molekylvægt: 96.58 g/mol
Kogepunkt: 106°C
Flammepunkt: 17°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000923
CAS-nummer: 2373-51-5
EINECS: 219-148-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e17eda787bea9384d346b6ada8f019e05d2985c8&vid=e17eda787bea9384d346b6ada8f019e05d2985c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %