1,4-Dithian-2,5-diol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D1761-25G D1761-500G
TCIAD1761-25GEA 255 DKK
TCIAD1761-25G TCIAD1761-500G
1,4-Dithian-2,5-diol ≥96.0% (by GC)
1,4-Dithian-2,5-diol
Formel: C₄H₈O₂S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006659
CAS-nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e43dcb51379995973c72db4c66a8bd37e253447&vid=7e43dcb51379995973c72db4c66a8bd37e253447&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %